Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’extension pour dispositif de transfert de liquides standard
Code produit 17850677 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de tubulure:
12,7 mm (1/2 in) de diamètre intérieur C-Flex 374
3,2 mm (1/8 in) de diamètre intérieur C-Flex 374
6,35 mm (1/4 in) de diamètre intérieur C-Flex 374
9,52 mm (3/8 in) de diamètre intérieur C-Flex 374
Taille de la tubulure:
1 m (3,25 pi)
2,5 m (8,2 pi)
5 m (16,4 pi)
Dimensions:
0,125 po D.I. x paroi de 0,0625 po
0,25 po D.I. x paroi de 0,0625 po
0,25 po D.I. x paroi de 0,0938 po
0,375 po D.I. x paroi de 0,125 po
0,5 po D.I. x paroi de 0,125 po
Conditionnement:
10 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de tubulure Taille de la tubulure Dimensions unitSize
17850677 12,7 mm (1/2 in) de diamètre intérieur C-Flex 374 5 m (16,4 pi) 0,5 po D.I. x paroi de 0,125 po 10 pièces
17830617 3,2 mm (1/8 in) de diamètre intérieur C-Flex 374 2,5 m (8,2 pi) 0,125 po D.I. x paroi de 0,0625 po 10 pièces
17820617 3,2 mm (1/8 in) de diamètre intérieur C-Flex 374 5 m (16,4 pi) 0,125 po D.I. x paroi de 0,0625 po 10 pièces
17850617 6,35 mm (1/4 in) de diamètre intérieur C-Flex 374 1 m (3,25 pi) 0,25 po D.I. x paroi de 0,0625 po 10 pièces
17840617 6,35 mm (1/4 in) de diamètre intérieur C-Flex 374 2,5 m (8,2 pi) 0,25 po D.I. x paroi de 0,0625 po 10 pièces
17830677 6,35 mm (1/4 in) de diamètre intérieur C-Flex 374 5 m (16,4 pi) 0,25 po D.I. x paroi de 0,0625 po 10 pièces
17810677 6,35 mm (1/4 in) de diamètre intérieur C-Flex 374 1 m (3,25 pi) 0,25 po D.I. x paroi de 0,0938 po 10 pièces
17860617 6,35 mm (1/4 in) de diamètre intérieur C-Flex 374 2,5 m (8,2 pi) 0,25 po D.I. x paroi de 0,0938 po 10 pièces
17880617 6,35 mm (1/4 in) de diamètre intérieur C-Flex 374 5 m (16,4 pi) 0,25 po D.I. x paroi de 0,0938 po 10 pièces
17870617 9,52 mm (3/8 in) de diamètre intérieur C-Flex 374 1 m (3,25 pi) 0,375 po D.I. x paroi de 0,125 po 10 pièces
17840677 9,52 mm (3/8 in) de diamètre intérieur C-Flex 374 2,5 m (8,2 pi) 0,375 po D.I. x paroi de 0,125 po 10 pièces
17810617 3,2 mm (1/8 in) de diamètre intérieur C-Flex 374 1 m (3,25 pi) 0,125 po D.I. x paroi de 0,0625 po 10 pièces
17860677 9,52 mm (3/8 in) de diamètre intérieur C-Flex 374 5 m (16,4 pi) 0,375 po D.I. x paroi de 0,125 po 10 pièces
17810627 12,7 mm (1/2 in) de diamètre intérieur C-Flex 374 1 m (3,25 pi) 0,5 po D.I. x paroi de 0,125 po 10 pièces
17890617 12,7 mm (1/2 in) de diamètre intérieur C-Flex 374 2,5 m (8,2 pi) 0,5 po D.I. x paroi de 0,125 po 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 17850677 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH31083.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.00€
    1011.51€ / 10 pièces
    Économisez 178.49€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Simplifiez la connectivité des processus et améliorez l’efficacité pour la plupart des opérations de processus en amont et en aval.
Les produits d’assemblage de transfert de fluides standard s’interconnectent avec les systèmes BPC standard Labtainer Thermo Scientific, les systèmes BPC Productainer, les bioréacteurs à usage unique, les mélangeurs et les fermenteurs directement dans le local de production afin de fournir un ensemble complet de produits à usage unique et répondre aux besoins de votre installation ou de votre procédé. Conçue pour faciliter de nombreux procédés courants tels que l’échantillonnage, le transfert et le remplissage, cette solution s’adapte à la taille et à la longueur requises du tube, offrant un large choix parmi ces différentes conceptions.
  •  Un seul ensemble de produits stockés réduit le nombre d’unités de stock personnalisées, simplifie le processus de commande et réduit les exigences de stockage des produits
  • Plusieurs sites de fabrication garantissent la sécurité de l’approvisionnement des produits
  • Fabriqué conformément aux BPFa dans des installations propres certifiées ISO 7 pour garantir un haut niveau de qualité
  • Caractérisé à l’aide de méthodes de test ISO, USP, EP et ASTM pour valider les performances
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 0,5 po D.I. x paroi de 0,125 po
Contenu et stockage Approuvé pour le stockage aux conditions ambiantes (15°C à 30°C).
Type de tubulure 12,7 mm (1/2 in) de diamètre intérieur C-Flex 374
Taille de la tubulure 5 m (16,4 pi)