Learn More
Koettermann™ Armoire suspendue standard, 1200x630x350 mm
L’armoire haute standard Koettermann™ de 1200 x 630 x 350 mm offre un entreposage adapté aux divers besoins des laboratoires.
Marque:  Koettermann™ 307-00168
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 26.00000kg
Code produit. 15743082
  • 404.39€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-05-2024
Description
  • Armoire murale
  • Une étagère
  • Panneaux latéraux
Spécification
Spécification
350 x 1200 x 630 mm
Ouverture de face / sans portes
Non
Armoire avec montage mural
1
Néant