Learn More
Koettermann™ Armoire suspendue standard, 1200x630x366 mm
Code produit 15763082
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mécanisme de verrouillage:
Non
Oui
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mécanisme de verrouillage Conditionnement
15763082 Oui 1 pièce
15753082 Non 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15763082 Fournisseur Koettermann™ Code fournisseur 30700170
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
L’armoire haute standard Koettermann™ de 1200 x 630 x 366 mm offre un entreposage adapté aux divers besoins des laboratoires.
  • Armoire murale
  • Deux portes
  • Une étagère
  • Panneaux latéraux
Spécification
Type de produit Armoire murale
Dimensions (P x L x H) 366 x 1200 x 630 mm
Mécanisme de verrouillage Oui
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 1