Learn More
Koettermann™ Armoire suspendue standard, 450x780x366 mm
L’armoire haute standard Koettermann™ de 450 x 780 x 366 mm offre un entreposage adapté aux divers besoins des laboratoires.
Marque: Koettermann™ 307-00183
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 21.80000kg
Description
- Armoire murale
- Une porte à charnière gauche
- Une étagère
- Panneaux latéraux
Spécification
366 x 450 x 630 mm | |
Charnière gauche | |
Non |
Armoire avec montage mural | |
1 | |
1 |