Learn More
Koettermann™ Armoire suspendue standard, 600x780x350 mm
Description
- Armoire murale
- Ouverture de face
- Une étagère
- Panneaux latéraux
Spécification
Spécification
| Type de produit | Armoire murale |
| Dimensions (P x L x H) | 350 x 600 x 630 mm |
| Type de porte | Ouverture de face / sans porte |
| Mécanisme de verrouillage | Non |
| Nbre de portes | Aucun |
| Nbre d’étagères | 1 |