Learn More
Koettermann™ Armoire suspendue standard, 900x630x350 mm
L’armoire haute standard Koettermann™ de 900 x 630 x 350 mm offre un entreposage adapté aux divers besoins des laboratoires.
Marque: Koettermann™ 307-00200
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 21.50000kg
Description
- Armoire murale
- Une étagère
- Panneaux latéraux
Spécification
350 x 900 x 630 mm | |
Ouverture de face / sans portes | |
Non |
Armoire avec montage mural | |
1 | |
Néant |