Learn More
Koettermann™ Armoire suspendue standard, 900x630x366 mm
L’armoire haute standard Koettermann™ de 900 x 630 x 366 mm offre un entreposage adapté aux divers besoins des laboratoires.
Marque: Koettermann™ 307-00202
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 29.50000kg
Description
- Armoire murale
- Deux portes
- Une étagère
- Panneaux latéraux
Spécification
366 x 900 x 630 mm | |
1 | |
2 |
Armoire avec montage mural | |
Oui |