Learn More
Koettermann™ Table individuelle standard, cadre en C, 1200 x 750 x 750 mm
Code produit 15548555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Inclut : Plan de travail Trespa Toplab Plus
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15548555 Inclut : Plan de travail Trespa Toplab Plus
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15548555 Fournisseur Koettermann™ Code fournisseur 50500062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00€
    890.45€ / 1 pièces
    Économisez 369.55€
    29% de réduction
Expédition estimée: 19-03-2027
La table individuelle standard Koettermann™, cadre en C, 1200 x 750 x 750 mm est une table autonome avec un plan de travail durable et des pieds de type C.
  • Table avec pieds de type C
  • Plan de travail Trespa Toplab Plus
Spécification
Type de produit Table
Profondeur (métrique) 750 mm
Hauteur (métrique) 750 mm
Comprend Plan de travail Trespa Toplab Plus
Type de montage Pieds de type C
Largeur (métrique) 1200 mm