Learn More
Koettermann™ Table individuelle standard, cadre en C, 1500 x 750 x 750 mm
Code produit 15598545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Inclut : Plan de travail TopResist
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15598545 Inclut : Plan de travail TopResist
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15598545 Fournisseur Koettermann™ Code fournisseur 50500057
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00€
    929.09€ / 1 pièces
    Économisez 390.91€
    29% de réduction
Expédition estimée: 18-03-2027
La table individuelle standard Koettermann™, cadre en C, 1500 x 750 x 750 mm est une table autonome avec un plan de travail durable et des pieds de type C.
  • Table avec pieds de type C
  • Plan de travail TopResist
Spécification
Type de produit Table
Profondeur (métrique) 750 mm
Hauteur (métrique) 750 mm
Comprend Plan de travail TopResist
Type de montage Pieds de type C
Largeur (métrique) 1500 mm