Learn More
Brannan Thermomètre industriel infrarouge standard
Code produit 31810762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Température max. (métrique):
350°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Température max. (métrique) Conditionnement
31810762 350°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31810762 Fournisseur Brannan Code fournisseur 38/701/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.52€
    44.26€ / 1 pièces
    Économisez 30.26€
    40% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Thermomètre industriel infrarouge portatif
  • Thermomètre d’essai portatif avec câble flexible et sonde en acier inoxydable conique pour une mesure précise de la température
  • Certification IP68 totalement étanche
  • Plage de température de -40 °C à +300 °C
  • Fourni avec un certificat d’étalonnage à 2 points à 0 °C et 100 °C
  • Alarme de haute/basse température
  • Rétroéclairage
  • Aimant fixé à l’arrière
  • Enregistrement max min
  • Mise hors tension automatique
  • Portable à main, support flip et crochet suspendu
  • Conforme HACCP
  • Fourni avec une pochette protectrice
Spécification
Certifications/Conformité CE, RoHS, WEEE
Jetable Réutilisable
Type de produit Infrarouge numérique
Température max. (impériale) 662 °F
Température max. (métrique) 350°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Calibrated Calibré en usine
Type de batterie 1 x 9 V
Affichage Numérique LCD
Indice IP Aucun