Learn More
Koettermann™ Armoire inférieure standard avec roues, 900 x 740 x 516 mm
Code produit 15538515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
516 x 600 x 740 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x L x H) Conditionnement
15538515 516 x 600 x 740 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15538515 Fournisseur Koettermann™ Code fournisseur 31500136
Expédition estimée: 29-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Koettermann™ Armoire inférieure à roulettes standard, 900 x 740 x 516, offre un stockage adapté aux divers besoins des laboratoires.
  • Armoire mobile
  • Deux portes
  • Une étagère amovible
Spécification
Type de produit Armoire mobile
Dimensions (P x L x H) 516 x 600 x 740 mm
Mécanisme de verrouillage Non
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 1