Learn More
Thermo Scientific™ Seringues étanches aux gaz, manuelles, à aiguille amovible pour instruments GC
Code produit 10117714 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
5 ml
10 ml
10 ml
Calibre d’aiguille:
22 G
22s G
Calibre 22
Calibre 22s
Calibre 23
Calibre 25
Calibre 26s
Type de pointe d’aiguille:
90° Émoussé
Arrondi
Biseau
Orifice latéral
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Calibre d’aiguille Type de pointe d’aiguille Conditionnement
10117714 25 μl Calibre 25 Biseau 1 pièce
10111033 10 μl Calibre 22 90° Émoussé 1 pièce
10552455 25 μl Calibre 22s Arrondi 1 pièce
10630564 50 μl Calibre 22 90° Émoussé 1 pièce
10523035 100 μl Calibre 22 90° Émoussé 1 pièce
10394563 250 μl 22 G Arrondi 1 pièce
10435923 500 μl Calibre 22s Arrondi 1 pièce
15234573 10 μl Calibre 26s Biseau 1 pièce
11524070 1 ml 22s G Arrondi 1 pièce
15224583 5 ml Calibre 22 Biseau 1 pièce
15224603 5 ml Calibre 22s Arrondi 1 pièce
15244583 10 ml Calibre 22 Biseau 1 pièce
15254583 10 ml 22s G Arrondi 1 pièce
15274583 10 ml Calibre 22s Orifice latéral 1 pièce
10127744 500 μl Calibre 25 Biseau 1 pièce
10640626 1 ml Calibre 23 Biseau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10117714 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 365F1931
Expédition estimée: 18-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez les seringues à aiguille amovible Thermo Scientific™ pour une introduction manuelle, précise et reproductible des échantillons dans les instruments GC, avec ou sans aiguille.
Bénéficiez de durabilité, de clarté et de précision de Thermo Scientific™ Seringues à aiguille amovibles manuelles. Utilisées pour l’injection manuelle d’échantillons dans les instruments de chromatographie en phase gazeuse (GC) avec ou sans aiguille, elles fournissent une précision et une reproductibilité qui vous donnent confiance dans les résultats analytiques, jour après jour. Choisissez parmi plusieurs tailles et types. Ces seringues sont disponibles en taille standard avec des marquages noirs faciles à lire et résistants aux solvants.
Durabilité
La conception améliorée des seringues permet :
  • Une meilleure résistance aux solvants
  • Une plus grande plage de températures
  • Une souplesse de fonctionnement supérieure
  • Une durée de vie prolongée et une amélioration du cycle de vie
Clarté
Les seringues sont fournies avec une échelle noire nette et facile à lire qui facilite la distribution homogène des échantillons avec les seringues manuelles et qui permet l’identification facile des seringues pour échantillonneur automatique installées.
Précision
La conception améliorée de la seringue permet de supprimer les zones où l’échantillon peut être piégé et provoquer potentiellement un transfert :
  • Meilleur ajustement entre la pointe de piston et l’insert en PTFE à la position zéro
  • Meilleur ajustement entre l’insert en PTFE et le corps en verre
  • Meilleure fixation de l’aiguille fixe
En outre, la réduction de la quantité d’adhésif provenant du circuit de liquide améliore la durabilité et réduit le risque d’interaction de l’échantillon avec l’adhésif.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Étanche aux gaz ; 25 μl ; Longueur : 70 mm ; Calibre 25
Calibre d’aiguille Calibre 25
Longueur (métrique) 50 mm
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, aiguille amovible
Jetable Non
Numéro de pointe d’aiguille 365 RN225
Quantité 1 de chaque
Volume (métrique) 25 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 50 mm
Type de pointe d’aiguille Biseau
À utiliser avec (équipement) Systèmes de chromatographie en phase gazeuse
Replacement Needle 365RN225