Learn More
Thermo Scientific™ Seringues étanches aux gaz, manuelles, à aiguille amovible pour instruments GC
Code produit 15234573 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
5 ml
10 ml
10 ml
Calibre d’aiguille:
22 G
22s G
Calibre 22
Calibre 22s
Calibre 23
Calibre 25
Calibre 26s
Type de pointe d’aiguille:
90° Émoussé
Arrondi
Biseau
Orifice latéral
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Calibre d’aiguille Type de pointe d’aiguille Conditionnement
15234573 10 μl Calibre 26s Biseau 1 pièce
10111033 10 μl Calibre 22 90° Émoussé 1 pièce
10552455 25 μl Calibre 22s Arrondi 1 pièce
10630564 50 μl Calibre 22 90° Émoussé 1 pièce
10523035 100 μl Calibre 22 90° Émoussé 1 pièce
10394563 250 μl 22 G Arrondi 1 pièce
10435923 500 μl Calibre 22s Arrondi 1 pièce
11524070 1 ml 22s G Arrondi 1 pièce
15224583 5 ml Calibre 22 Biseau 1 pièce
15224603 5 ml Calibre 22s Arrondi 1 pièce
15244583 10 ml Calibre 22 Biseau 1 pièce
15254583 10 ml 22s G Arrondi 1 pièce
15274583 10 ml Calibre 22s Orifice latéral 1 pièce
10117714 25 μl Calibre 25 Biseau 1 pièce
10127744 500 μl Calibre 25 Biseau 1 pièce
10640626 1 ml Calibre 23 Biseau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 15234573 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 365D0811
En stock
Utilisez les seringues à aiguille amovible Thermo Scientific™ pour une introduction manuelle, précise et reproductible des échantillons dans les instruments GC, avec ou sans aiguille.
Bénéficiez de durabilité, de clarté et de précision de Thermo Scientific™ Seringues à aiguille amovibles manuelles. Utilisées pour l’injection manuelle d’échantillons dans les instruments de chromatographie en phase gazeuse (GC) avec ou sans aiguille, elles fournissent une précision et une reproductibilité qui vous donnent confiance dans les résultats analytiques, jour après jour. Choisissez parmi plusieurs tailles et types. Ces seringues sont disponibles en taille standard avec des marquages noirs faciles à lire et résistants aux solvants.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Calibre d’aiguille Calibre 26s
Longueur (métrique) 50 mm
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, aiguille amovible
Numéro de pointe d’aiguille 365 RN215
Quantité 1 de chaque
Volume (métrique) 10 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 50 mm
Type de pointe d’aiguille Biseau
À utiliser avec (équipement) Systèmes de chromatographie en phase gazeuse
Replacement Needle 365RN215