Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en silicone Tygon™ SPT-3350
Code produit 11998179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
15,9 mm
Diamètre (métrique) externe:
9,6 mm
11,2 mm
12,8 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,5 mm
20,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
15m
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe unitSize
11998179 6,4 mm 11,2 mm 15m
11988179 4,8 mm 9,6 mm 15m
11908189 8 mm 12,8 mm 15m
11918189 9,5 mm 14,3 mm 15m
12326889 11,1 mm 15,9 mm 1 pièce
12366889 15,9 mm 20,6 mm 1 pièce
10683751 12,7 mm 17,5 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11998179 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur 9570214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.51€
    579.80€ / 15m
    Économisez 25.71€
    4% de réduction
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Tubulure en silicone Tygon™ SPT-3350 pour le transfert d’aliments et de boissons.
  • L’alésage intérieur ultra-lisse limite le piégeage potentiel des particules.
  • Un minimum de substances extractibles contribue à maintenir l’intégrité des liquides
  • Excellentes caractéristiques d’écoulement des liquides
  • Inventaire complet des tailles standard disponibles, y compris les tailles métriques
Spezifikation
Certifications/Conformité FDA (21 CFR par. 177.2600), NSF 51, ISO 10993
Diamètre (impériale) interne 0,25 in
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau Silicone
Diamètre (impériale) externe 0,44 in
Diamètre (métrique) externe 11,2 mm
Longueur totale (impériale) 49.2 ft.
Longueur totale (métrique) 15 m
Épaisseur (impériale) 0,09 in
Épaisseur (métrique) 2,4 mm
À utiliser avec (application) Industries pharmaceutique, cosmétique et médicale.
Température min. de fonctionnement (impériale) -112 °F
Température min. de fonctionnement (métrique) -80°C
Quantité d’emballage 1 de chaque
Couleur Translucide
Dureté 50 (Shore A)
Flexibilité Flexible
Pression maximale 0,84 bar (à 23 °C) / 0,77 bar (à 160 °C)
Niveau de vide 759 mm Hg (à 23 °C)
Max. Operating Temperature (English) 392 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Type de produit Tubulure de transfert
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.