Learn More
Spectrum™ Labs Disque de dialyse RC standard
Code produit. 12727526
Click to view available options
Diamètre (métrique):
33 mm
100 mm
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 12727526
Marque: Spectrum™ Labs 132482
Pour tubulure de dialyse RC de qualité standard
Pour une utilisation avec les systèmes de dialyseur d’équilibre Spectrum et les systèmes de macrodialyseur Spectra/Por™.
  • Disques à membrane prédécoupés en cellulose régénérée (RC)
  • Fourni sec avec un glycérol comme humectant
Spécification
Type de produit Disque de dialyse RC standard
Diamètre (métrique) 100 mm
Quantité 50/boîte
À utiliser avec (application) Pour tubulure de dialyse RC de qualité standard