Learn More
Spectrum™ Tubulure de dialyse RC standard
Code produit 11455859
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6,4 mm
16 mm
20,4 mm
29 mm
48 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11455859 16 mm 1 pièce
11465859 48 mm 1 pièce
11445859 6,4 mm 1 pièce
11581060 20,4 mm 1 pièce
11591060 29 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11455859 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur 132700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    526.00€
    266.00€ / 1 pièces
    Économisez 260.00€
    49% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-12-2026
La tubulure de dialyse polyvalente est idéale pour la dialyse générale dans une grande variété d’applications et de volumes
  • Grade de membrane
  • Type de membrane : RC
  • Seuil de poids moléculaire : 12 à 14 K
Spécification
Type de produit Membrane pour dialyse
MWCO 12 à 14 kDa
Matériau Cellulose régénérée
Format Tubing
Diamètre (métrique) 16 mm
Diamètre (impériale) 0,6 in
Longueur (impériale) 98,4 ft
Longueur (métrique) 30 m
Capacité (métrique) 2 mL
Quantité Pièce
À utiliser avec (application) Certains rouleaux de tubulure ne contiennent pas de glycérine et ne nécessitent pas de trempage avant utilisation