Learn More
Bochem™ Pinces pour statif standard
Description
- Mâchoire ronde
- Fonte chromée ou acier zingué
- DIN 12894
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Pince |
| Matériau | Acier zingué |
| Diamètre (métrique) | 80 mm |
| Longueur (métrique) du bras | 180 mm |
| Jaw Type | Rond |