Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard SIL G sur plaques de verre
Tous les produits Macherey-Nagel ProduitsDescription
- Plaques en verre TLC , SIL G/UV 254
- Plaques pré-revêtues, prêtes à l’emploi
- Large gamme de tailles de plaques, de revêtements de surface et de supports
Absorbant (Silica 60)
- Surface spécifique (BET) : 500 m2/g
- Taille moyenne des pores : 60 Å
- Volume porographique spécifique : 0,75 mL/g
- Taille des particules : 5 à 17 μm
- Qualité standard
Épaisseur
- Plaques analytiques : 0,25 mm
- Plaques préparatoires : 0,5 mm et 1 mm
- Les couches de préparation de 2 mm utilisent un matériau légèrement plus grossier
Indicateurs
- Silicate de zinc activé par le manganèse avec fluorescence verte (UV à ondes courtes, 254 nm)
- Pigment fluorescent inorganique spécial avec fluorescence bleue (UV à ondes longues, 366 nm)
Classeurs :
- Produits hautement polymériques
- Stable dans presque tous les solvants organiques
- Résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Spécification
Spécification
| Matière absorbante | Verre |
| Matériau | Gel de silice non modifié (SiOH) |
| Granulométrie | 5 à 17 μm |
| Porosité | 60 Å |
| Quantité | 200 Pc. |
| Type | Plaques de verre enrobées de gel de silice |
| Indicateur fluorescent | Non |
| À utiliser avec (application) | Stéroïdes, antibiotiques, aminides, acides aminés, hormones, édulcorants, aflatoxines, vitamines, phase normale (NP), alcaloïdes, analgésiques, composés de marihuana, patuline, applications standards TLC |
| À utiliser avec (équipement) | Chromatographie en couche mince (TLC) |
| Comprend | 200x TLC plaques de verre (5 x 10 cm) |
| Show More |