Learn More
Macherey-Nagel™ Absorbant standard à base de silice 60 pour chromatographie sur colonne
Tous les produits Macherey-Nagel ProduitsDescription
- Taille des pores ∼60Å
- Volume des pores ∼0,75 mL/g
- Surface spécifique BET ∼500 m2/g;
- Très poreux
- Acide silicique amorphe sous forme de particules opalescentes dures
- Préparé par précipitation de verre d’eau avec de l’acide sulfurique
Spécification
Spécification
| Granulométrie | de 0,04 à 0,063 mm |
| Porosité | ∼60 Å |
| Technique | Chromatographie sur colonne |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Quantité | 1 kg |
| Adsorbant | Silice |
| Aire de la surface (métrique) | ∼500 m2/g |
| Type | Adsorbant silice 60 standard |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie sur colonne |