Learn More
Macherey-Nagel™ Absorbant standard à base de silice 60 pour chromatographie sur colonne
Code produit 10594611 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Adsorbant standard de silice 60 M
Adsorbant standard à base de silice 60
Granulométrie:
de 0,04 à 0,063 mm
de 0,063 à 0,2 mm
de 0,1 à 0,2 mm
de 0,2 à 0,5 mm
Quantité:
1 kg
5 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Granulométrie Quantité Conditionnement
10594611 Adsorbant standard à base de silice 60 de 0,063 à 0,2 mm 5 kg 5kg
10480902 Adsorbant standard à base de silice 60 de 0,04 à 0,063 mm 1 kg 1kg
10348963 Adsorbant standard de silice 60 M de 0,04 à 0,063 mm 1 kg -
10448892 Adsorbant standard à base de silice 60 de 0,063 à 0,2 mm 1 kg -
10013201 Adsorbant standard à base de silice 60 de 0,1 à 0,2 mm 1 kg 1kg
10394691 Adsorbant standard à base de silice 60 de 0,2 à 0,5 mm 1 kg 1kg
10438892 Adsorbant standard de silice 60 M de 0,04 à 0,063 mm 5 kg 5kg
10378361 Adsorbant standard à base de silice 60 de 0,04 à 0,063 mm 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10594611 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 815330.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00€
    196.35€ / 5kg
    Économisez 14.65€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Utilisez le silice 60 pour les séparations standard. L’adsorbant silice 60 standard pour la chromatographie en colonne est fourni dans une variété de tailles de particules et de tailles de conditionnement.
  • Taille des pores ∼60Å
  • Volume des pores ∼0,75 mL/g
  • Surface spécifique BET ∼500 m2/g;
  • Très poreux
  • Acide silicique amorphe sous forme de particules opalescentes dures
  • Préparé par précipitation de verre d’eau avec de l’acide sulfurique
Spécification
Granulométrie de 0,063 à 0,2 mm
Porosité ∼60 Å
Technique Chromatographie sur colonne
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 5 kg
Adsorbant Silice
Aire de la surface (métrique) ∼500 m2/g
Type de produit Adsorbant standard à base de silice 60
À utiliser avec (application) Chromatographie sur colonne