Learn More
Thermo Scientific™ Système standard à flacon à usage unique, polycarbonate, jeu de bouchons à 3 ports, 2 L
Code produit 17817381 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
8 ensembles
Conditionnement:
8 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17817381 8 ensembles 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17817381 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SB00005I
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le système de flacons à usage unique en PETG Thermo Scientific™ comprend un flacon en PETG carré Nalgene, un bouchon équipé de ports de 38 à 430 mm avec une ligne de ventilation à filtre et une ligne de raccordement à bouchon de 1/8 po.
Principaux avantages :
  • Conçu pour un large éventail d’applications, notamment la bioproduction, les sciences de la vie et l’utilisation générale en laboratoire
  • Permet d’éliminer les étapes d’installation et de nettoyage post-utilisation requises pour les récipients réutilisables
  • Permet de réduire les risques de contamination croisée
  • Permet une flexibilité spécifique au procédé grâce à plusieurs tailles de flacons
Détails de l’assemblage :
  • Les flacons sont disponibles avec des surfaces de contact en polycarbonate (PC) et en polyéthylène téréphtalate glycol (PETG)
  • Chaque flacon est surmonté d’un assemblage comprenant un bouchon, un disque et une tubulure
  • La plupart des assemblages ont deux ports avec une tubulure C-Flex™ ; la taille 2 L comprend un troisième port, également équipé d’une tubulure C-Flex
  • Sur chaque assemblage, une ligne est dédiée à la ventilation
  • Les deuxième et troisième lignes sont destinées au transfert de liquide et comprennent des raccords de bouchon de 1/8 po, à utiliser avec votre équipement de soudage ou d’étanchéité préféré
  • La trajectoire du fluide du produit fini a été validée conformément à la norme AAMI TIR33 avec un niveau garanti de stérilité 10-6 (SAL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système standard de flacon à usage unique
Matériau Polycarbonate
Stérilité Stérile
Capacité (impériale) 67,62 oz.
Capacité (métrique) 2 L
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Quantité 8 ensembles
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Oui
Étape du flux de travail Upstream sampling. Upstream Validation. Upstream process solution storage.