Learn More
Thermo Scientific™ Système standard de flacon à usage unique, polycarbonate, jeu de bouchons à 2 ports
Code produit 17887371 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 ml
500 mL
1 L
Conditionnement:
12 pièces
20 pièces
25 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17887371 250 ml 20 pièces
17877371 125 mL 25 pièces
17897371 500 mL 12 pièces
17807381 1 L 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17887371 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SB00002I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2550.00€
    1705.54€ / 20 pièces
    Économisez 844.46€
    33% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Thermo Scientific™ Polycarbonate (PC) Single-Use Bottle Assembly System includes a Nalgene Square Polycarbonate Bottle, a 38 to 430 mm ported closure with one vent filter line, and one 1/8-in plugged connection line
Principaux avantages :
  • Conçu pour un large éventail d’applications, notamment la bioproduction, les sciences de la vie et l’utilisation générale en laboratoire
  • Permet d’éliminer les étapes d’installation et de nettoyage post-utilisation requises pour les récipients réutilisables
  • Permet de réduire les risques de contamination croisée
  • Permet une flexibilité spécifique au procédé grâce à plusieurs tailles de flacons
Détails de l’assemblage :
  • Les flacons sont disponibles avec des surfaces de contact en polycarbonate (PC) et en polyéthylène téréphtalate glycol (PETG)
  • Chaque flacon est surmonté d’un assemblage comprenant un bouchon, un disque et une tubulure
  • La plupart des assemblages ont deux ports avec une tubulure C-Flex™ ; la taille 2 L comprend un troisième port, également équipé d’une tubulure C-Flex
  • Sur chaque assemblage, une ligne est dédiée à la ventilation
  • Les deuxième et troisième lignes sont destinées au transfert de liquide et comprennent des raccords de bouchon de 1/8 po, à utiliser avec votre équipement de soudage ou d’étanchéité préféré
  • La trajectoire du fluide du produit fini a été validée conformément à la norme AAMI TIR33 avec un niveau garanti de stérilité 10-6 (SAL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système standard de flacon à usage unique
Matériau Polycarbonate
Stérilité Stérile
Capacité (impériale) 8,45 oz.
Capacité (métrique) 250 ml
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Quantité 250 mL, 1 case of 10
Matériau du bouchon HDPE
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Oui
Étape du flux de travail Upstream sampling. Upstream Validation. Upstream process solution storage.