Description
- Solutions étalon pour le contrôle de la précision photométrique
- Vérifie la précision de l’absorbance de l’instrument
- À utiliser avec le™ nanophotomètre NP120/NP80/N60/N50
- N° CAS : 877-24-7
Spécification
Spécification
| Type | Solution de phtalate d’hydrogène de potassium non toxique (PHP) |
| À utiliser avec (équipement) | NanoPhotometer N60 et NP80 |
| Conditionnement | 10 x 0,5 mL |
| Quantité | 10 flacons |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante |
| Longueur d’ondes | 280 nm |
Usage exclusivement réservé à la recherche