Learn More
Notrax Sorbant standard pour Eco Stance™
Code produit 17782228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1 950 x 80 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17782228 1 950 x 80 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17782228 Fournisseur Notrax Code fournisseur 580F0036GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.83€
    6.76€ / 1 pièces
    Économisez 1.07€
    13% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Sorbant standard gris pour Eco Stance™ 580F Notrax™.
  • Polypropylène
  • Gris
  • Dimensions : 1950 x 80 cm
Spécification
Dimensions (L x l) 1 950 x 80 cm
Couleur Gris
Longueur (impériale) 64 pi
Longueur (métrique) 1950 cm
Matériau Polypropylène
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 80 cm