Learn More
Sampling Systems™ Boîtes à nervures pour séparation d’échantillons en acier standard
Code produit 15819531 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique) de la goulotte:
7 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
80 mm
Nbre de goulottes:
8
10
12
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) de la goulotte Nbre de goulottes unitSize
15819531 40 mm 8 1 pièce
15829531 50 mm 8 1 pièce
15839531 65 mm 8 1 pièce
15859531 75 mm 8 1 pièce
15869531 80 mm 8 1 pièce
15899521 20 mm 10 1 pièce
15809531 25 mm 10 1 pièce
15683136 30 mm 10 1 pièce
15879521 10 mm 12 1 pièce
15889521 15 mm 12 1 pièce
15849531 7 mm 12 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 15819531 Fournisseur Sampling Systems™ Supplier No. 8600M40
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ces séparateurs d’échantillons faciles à utiliser en acier standard permettent de diviser et de réduire les échantillons en vrac.
  • Il suffit de déposer l’échantillon sur le dessus pour séparer l’échantillon en deux
  • Fractionne les gouttes d’échantillon dans les boîtes à nervures situées en dessous
  • Il est recommandé que la largeur des fentes soit 2,5 à 3 fois supérieure au diamètre de la plus grande particule à diviser
  • Disponible dans une vaste gamme de tailles
Specifications
Type de produit Boîte à nervures
Matériau Acier
Capacité (métrique) 12,41 L
Nbre de goulottes 8
À utiliser avec (application) Division et réduction des échantillons en vrac
Dimensions (L x l x H) 165 x 114 x 66 mm
Largeur (métrique) de la goulotte 40 mm