Learn More
Koettermann™ Table standard, charges lourdes, roues, 1200 x 750 x 750 mm
Code produit 15508565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Inclut : Plan de travail TopResist
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15508565 Inclut : Plan de travail TopResist
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15508565 Fournisseur Koettermann™ Code fournisseur 50700011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1975.00€
    1810.33€ / 1 pièces
    Économisez 164.67€
    8% de réduction
Expédition estimée: 18-03-2027
Table standard Koetterman™, charges lourdes, roues, 1200 x 750 x 750 mm : table de laboratoire mobile avec un plan de travail durable et conçue pour un roulement de poids plus lourd que la normale.
  • Table mobile robuste
  • Plan de travail TopResist
  • Étagère en acier
Spécification
Type de produit Table mobile
Profondeur (métrique) 750 mm
Description Robuste
Hauteur (métrique) 750 mm
Comprend Plan de travail TopResist
Nbre d’étagères 1
Matériau de l’étagère Acier
Largeur (métrique) 1200 mm