Learn More
Koettermann™ Table standard, charges lourdes, roues, 1500 x 600 x 900 mm
Code produit 15313331
Modifier l'affichage
Click to view available options
Inclut : Plan de travail TopResist
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15313331 Inclut : Plan de travail TopResist
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15313331 Fournisseur Koettermann™ Code fournisseur 50700022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1865.00€
    1622.67€ / 1 pièces
    Économisez 242.33€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-03-2027
Table standard Koetterman™, charges lourdes, roues, 1500 x 600 x 900 mm : table de laboratoire mobile avec un plan de travail durable et conçue pour un roulement de poids plus lourd que la normale.
  • Table mobile robuste
  • Plan de travail TopResist
  • Hauteur debout
  • Une étagère
Spécification
Type de produit Table mobile
Profondeur (métrique) 750 mm
Description Usage intensif, hauteur debout
Hauteur (métrique) 900 mm
Comprend Plan de travail TopResist
Nbre d’étagères 1
Largeur (métrique) 1500 mm