Learn More
Koettermann™ Table standard, charges lourdes, roues, 1800 x 750 x 900 mm
Product Code. 14865391
Change view
Click to view available options
Inclut : Plan de travail Lab SGL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code.
14865391 Inclut : Plan de travail Lab SGL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 14865391 Supplier Koettermann™ Supplier No. 50700028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2210.00€
    2024.66€ / 1 pièces
    Économisez 185.34€
    8% de réduction
Expédition estimée: 31-03-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Table standard Koetterman™, charges lourdes, roues, 1800 x 750 x 900 mm : table de laboratoire mobile avec un plan de travail durable et conçue pour un roulement de poids plus lourd que la normale.
  • Table mobile robuste
  • Plan de travail Lab SGL
  • Hauteur debout
  • Une étagère
Specifications
Type de produit Table mobile
Profondeur (métrique) 750 mm
Description Usage intensif, hauteur debout
Hauteur (métrique) 900 mm
Comprend Plan de travail Lab SGL
Nbre d’étagères 1
Largeur (métrique) 1800 mm