Learn More
CPC™ Raccord cannelé pour montage encastré, en ligne à déconnexion rapide, volume standard
Product Code. 11898103
Change view
Click to view available options
À utiliser avec:
6,4mm
9,5mm
Matériau:
Polypropylène
Longueur totale (métrique):
47,2 mm
49,7 mm
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. À utiliser avec Matériau Longueur totale (métrique) unitSize
11898103 6,4mm Polypropylène 47,2 mm 1 pièce
11969365 9,5mm Polypropylène 49,7 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11898103 Supplier CPC™ Supplier No. 0636425
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
À utiliser avec du matériel de laboratoire, des instruments médicaux et chirurgicaux, des systèmes de transfert d’eau, des systèmes d’air et autres applications
Les tailles de débit du raccord et de l’insert doivent correspondre, mais les dimensions de D.I. des tubulures peuvent être différentes.
Specifications
Diamètre (impériale) interne 0,25 in
Matériau Polypropylène
Longueur totale (impériale) 1,86 in
Longueur totale (métrique) 47,2 mm
À utiliser avec 6,4mm
Température min. de fonctionnement (impériale) 32°F
Température min. de fonctionnement (métrique) 0°C
Hauteur (métrique) 22,6 mm
Hauteur (impériale) 0,89 in
Comprend Vannes de fermeture
Couleur Amande
Pression maximale 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 160° F
Max. Operating Temperature (Metric) 71° C
Type de produit Corps de couplage en ligne avec raccord cannelé à vanne