Learn More
Alla France™ Densimètre standardisé
Code produit 15717102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
335 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
15717102 335 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15717102 Fournisseur Alla France™ Code fournisseur 3504LC095/15qp
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le densimètre standardisé Alla France™ est conçu pour mesurer la densité relative d’un liquide.
  • Température d’étalonnage de 15°C
  • Série L50
  • Fourni dans une boîte en plastique
  • À utiliser dans l’industrie pétrolière
Spécification
Type Densimètre standardisé
Précision plusmn; 0,0005 g/ml
Incréments 0,0005 g/ml
Certifications/Conformité NF T60101
Longueur (métrique) 335 mm
Description Plage de 0,95 à 1 g/ml