Learn More
Octoate stanneux, TRC
Code produit 30418149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418149 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418149 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS68723050G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-ethylhexanoate;tin(2+) dihydride
CAS 301-10-0
Formule moléculaire 2 C8 H15 O2 . H2 Sn
Quantité 50 g
Synonyme Stannous Octoate
Formule InChI InChI=1S/2C8H16O2.Sn.2H/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;;;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);;;/q;;+2;;/p-2
SMILES [SnH2+2].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-]
Nom IUPAC 2-éthylhexanoate ; dihydrure d'étain(2+)
Poids moléculaire (g/mol) 407.133
Poids de la formule 408.132