Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Réactif de contrôle de Staphylococcus
Code produit 17393191 Tous les produits Novacyt Group Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
7 flacons (5 x 5 ml, 2 x 1 ml)
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17393191 7 flacons (5 x 5 ml, 2 x 1 ml) 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17393191 Fournisseur Novacyt - Microgen Bioproducts Code fournisseur M43CCE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif de contrôle de Staphylococcus Microgen Bioproducts à utiliser avec M43CE/M433CE.
  • Détecte à la fois la protéine A et la coagulase permettant l’identification spécifique de Staphylococcus aureus.
Spécification
Certifications/Conformité ISO13485 ISO9001
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Coffrets de témoins Contrôle positif M43B 2 x 1 ml
Marquage CE Oui
Clia Complexity CLIA non dérogatoire
Substances à analyser détectables Fibrinogène et IgG
Format 7 flacons (5 x 5 ml, 2 x 1 ml)
Type d’échantillon Colonies bactériennes
Sensibilité 1
Type Test d’agglutination
À utiliser avec (application) Identification confirmatoire des colonies de Staphylococcus Aureus présumées à partir de la culture de plaque primaire
À utiliser avec (équipement) Lame de test, boucle stérile
Comprend 100 tests
Nbre de réactions 1 test
Groupe d’organismes Monera
Type d’emballage Carton avec boîte à flacon pour insert
Quantité 7 flacons (5 x 5 ml, 2 x 1 ml)
Type de réactif Réactif au latex de Staphylococcus 5 ml
Espèces Latex revêtu de fibrinogène humain
Spécificité 1
Classe d’organisme cible Bactéries
Heure du test 2 minutes