Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Identification de Staphylococcus
Code produit 17333221 Tous les produits Novacyt Group Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 flacons de 3 ml, 20 bandelettes de test
Conditionnement:
20 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17333221 20 flacons de 3 ml, 20 bandelettes de test 20 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17333221 Fournisseur Novacyt - Microgen Bioproducts Code fournisseur MID69
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Convient pour une utilisation avec des échantillons cliniques et vétérinaires.
L’identification de Staphylococcus Microgen™ a été développée pour l’identification d’espèces de Staphylococcus couramment rencontrées à partir d’échantillons cliniques et vétérinaires. Ces bactéries, bien que commensales, sont reconnues comme agents pathogènes humains potentiels, par exemple S. aureus et S. epidermidis. Les espèces Staphylococcus négatives à la coagulase sont des colonisateurs courants de valves prothétiques et de cathéters permanents. Les tests de coagulase/agglutination au latex, à la catalase (positive) et à la coloration de Gram (positive) sont effectués comme pré-tests sur l’isolat. La pigmentation des colonies est enregistrée, puis 1 à 2 colonies sont inoculées dans le milieu en suspension. La suspension est inoculée dans la bandelette de test à 12 puits et incubée à 37°C. Après 24 heures d’incubation, les bandes sont lues et les réactifs PYR et nitrate sont ajoutés. Le code numérique à 5 chiffres qui en résulte est saisi dans le logiciel et une identification est renvoyée.
Comme avec tous les systèmes d’identification biochimique Microgen™, l’identification de Staphylococcus est prise en charge par le logiciel du système d’identification informatique (MID60) le plus simple à utiliser et le plus complet, qui offre les bases de données les plus complètes et les plus à jour.
Espèces identifiées :
  • Espèces de Staphylococcus
  • S. aureus subsp. aureus
  • S. aureus subsp. anaerobius
  • S. auricularis
  • S. caprae
  • S. capitis subsp. capitis
  • S. capitis subsp. urealyticus
  • S. carnosus
  • S. chromogenes
  • S. cohnii subsp. conhii
  • S. cohnii subsp. urealyticum
  • S. epidermidis
  • S. haemolyticus
  • S. hominis subsp. hominis
  • S. hominis subsp. novobiosepticus
  • S. hyicus
  • S. intermedius
  • S. lentus
  • S. lugdenensis
  • S. saccharolyticus
  • S. saprophyticus
  • S. schleiferi subsp. schleiferi
  • S. schleiferi subsp. coagulans
  • S. sciuri
  • S. simulans
  • S. warneri
  • Espèces de S. xylosus Kocuria
  • K. kristinae
  • K. rosea
  • Espèces de K. carniphila Kytococcus
  • Espèces de Ky. sedentarius Micrococcus
  • M. luteus
  • M. lylae
Spécification
Certifications/Conformité ISO13485 ISO9001
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Marquage CE Oui
Clia Complexity CLIA non dérogatoire
Substances à analyser détectables Les bandelettes de test contiennent 12 substrats biochimiques (sucrose, tréhalose, mannitol, N-A-glucosamine, mannose, turanose, phosphatase alcaline, glucuronide, glucopyranoside, uréase, arginine, PYR)
Format 20 flacons de 3 ml, 20 bandelettes de test
Type d’échantillon Isolat bactérien
Sensibilité >99%
Type Bandelette de test
À utiliser avec (application) Un système d’identification des Staphylococci d’importance clinique, animale, sanitaire et environnementale
Comprend 20 bandelettes de test
Nbre de réactions 12 par bandelette de test
Groupe d’organismes Monera
Type d’emballage Carton avec sachets et plateau de maintien de bande
Quantité 20 flacons de 3 ml, 20 bandelettes de test
Espèces Staphylocoques d’importance clinique, animale, sanitaire et environnementale
Spécificité >99%
Classe d’organisme cible Bactéries
Heure du test 18 à 24 heures