Learn More
Thermo Fisher Scientific™ Staphylococci aureus ATCC 9144 5 pièces
Description
Recommandé pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification, et pour l’évaluation de procédures bactériologiques.
Le Culti-loop peut être dissout dans un milieu liquide ou rayonné directement sur un milieu approprié. Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en feuille de métal, cinq Culti-loops sont emballés par paquet.
Spécification
Spécification
| ATCC® | ATCC - EULA requis |
| Niveau de sécurité biologique | DG |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Pays d’origine | US |
| Origine de la fabrication | US |
| Type de produit | Organismes pour le contrôle qualité |
| À utiliser avec (application) | Organismes CQ ATCC prêts à l’emploi |
| Nb par paquet | 5 |
| Type d’emballage | Boîte de feuille de métal |
| Quantité | 5 anses |
| Afficher plus |