Learn More
SICCO Déshydrateur antistatique Star
Code produit 10703153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
51 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
10703153 51 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10703153 Fournisseur SICCO Code fournisseur V191007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4058.25€
    2093.91€ / 1 pièces
    Économisez 1964.34€
    48% de réduction
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Déshydrateur Star-Desiccator antistatique conducteur en polycarbonate/aluminium, dimensions intérieures utiles : L 260 x H 480 x P 330 mm
  • Cadre en aluminium avec panneaux dissipateurs d'électricité statique en polycarbonate, comprenant quatre étagères en aluminium, un plateau, un hygromètre et un dessiccant, utilisable avec jusqu'à 26 étagères, empilable.
  • Tous les matériaux utilisés peuvent décharger la charge électrostatique au moyen d'un câble de mise à la terre qui peut être connecté à l'arrière (filetage de connexion M 6).
  • Cadre en aluminium renforcé avec panneaux en polycarbonate antistatique.
  • Porte à fermeture magnétique avec joint en caoutchouc circulaire
  • Pieds antidérapants en caoutchouc
  • Hygromètre électronique facile à lire
  • Étagères de hauteur variable en aluminium
  • Étagères télescopiques
  • Connexion pour câble de mise à la terre
  • Plateau pour dessiccant
  • Gel de silice inclus
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Modèle d’armoire Chargement par l’avant
Volume (métrique) 51 l
Dimensions (P x l x H) intérieures 260 x 480 x 330 mm
Poids (métrique) 7 kg