Learn More
Amidon, extrait de pomme de terre, MP Biomedicals™
Code produit 11416372 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11416372 5 kg
11406372 2 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11416372 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210295405
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
L'amidon est utilisé comme additif dans l'industrie agroalimentaire ; les amidons alimentaires sont généralement utilisés comme épaississants et stabilisants.
Identifiants chimiques
CAS 9005-25-8
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00082026,MFCD00132834
Clé InChI GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
CID PubChem 439341
ChEBI CHEBI:18167
Nom IUPAC 2-(hydroxyméthyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Starch
Forme physique Poudre
Quantité 5 kg