Learn More
Amidon de riz, qualité réactif, MP Biomedicals™
Código de producto. 11436372 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
11436372 1 kg 1kg
11426372 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11436372 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210295591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.10€
    82.95€ / 1kg
    Économisez 4.15€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Identifiants chimiques
CAS 9005-84-9
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.297
Numéro MDL MFCD00082026
Clé InChI GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Synonyme alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
CID PubChem 439341
ChEBI CHEBI:18167
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxane-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Starch extracted from Rice
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Qualité Réactif