Learn More
Starch indicator solution 1%, w/v aqueous solution (for iodometric titrations)
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Starch indicator solution 1% |
| Note relative au nom | w/v aqueous solution for iodometric titrations |
| Forme physique | Liquid for iodometric titrations |
| Quantité | 1 L |
| Merck Index | 14,8799 |