Spécification
| Couleur | Blanc |
| pH | 5 to 7 |
| CAS | 9005-25-8 |
| Forme physique | Solide en poudre |
| Formule moléculaire | C12H22O11 |
| Numéro MDL | MFCD00082026,MFCD00132834 |
| Synonyme | alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose |
| Quantité | 1 kg |
| Clé InChI | GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O |
| Afficher plus |