Learn More
Amidon de pomme de terre, soluble, poudre, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker ProduitsDescription
- Pour l’iodométrie
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Starch |
| Note relative au nom | Pomme de terre soluble |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Quantité | 500 g |
| Gravité spécifique | 1L = 1.50kg |
| Qualité | Réactif ACS BAKER ANALYZED™ |
| Forme physique | Poudre |