Learn More
Amidon, soluble, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10055920 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10055920 100 g Flacon en plastique 100g
10730112 500 g Flacon en plastique 500g
10361361 2 kg Flacon en plastique 2kg
15294734 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10055920 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424491000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.00€
    32.65€ / 100g
    Économisez 5.35€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 9005-84-9 | C12H22O11 | 342.297 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-84-9
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.297
Numéro MDL MFCD00082026
Clé InChI GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Synonyme alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
CID PubChem 439341
ChEBI CHEBI:18167
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxane-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Starch
Couleur Blanc
Note relative au nom Soluble
pH 5.0 to 7.0 (2% soln. at 25°C)
Forme physique Poudre
Point de fusion 256.0°C to 258.0°C
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Résidus après l’allumage 0.4% max.
Sensibilité Passes Test
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L (90°C).
Qualité Réactif ACS