Learn More
Amidon, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10483543 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10483543 100 mL Flacon en plastique 100mL
10639504 500 mL Flacon en plastique 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10483543 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 380641000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.85€
    36.30€ / 100mL
    Économisez 2.55€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 9005-84-9 | (C6H10O5)n
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Starch
CAS 9005-84-9, 7732-18-5
Forme physique Solution
Point d’ébullition 100.0°C
Densité 1.0000g/mL
Quantité 100 mL
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire (C6H10O5)n
Numéro MDL MFCD00082026
Sensibilité Passes Test
Gravité spécifique 1
Qualité Pures