Learn More
Amidon, blé, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10774191 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
1kg
Code produit. 10774191
Marque: Fisher Chemical S/8040/60
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Couleur Blanc
pH 5 to 7
CAS 9005-25-8
Forme physique Solide en poudre
Formule moléculaire C12H22O11
Numéro MDL MFCD00082026,MFCD00132834
Synonyme alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
Quantité 1 kg
Clé InChI GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxane-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
CID PubChem 439341
ChEBI CHEBI:18167
Conditionnement Récipient de poudre en plastique