Learn More
IBA Lifesciences Vecteurs pYSG-IBA StarGate pour l’expression des levures
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsDescription
Vecteurs d’expression de levures pYSG-IGA
Le vecteur pYSG-IBA3 permet l’expression de haut niveau des protéines dans la levure. Le vecteur porte le promoteur inductible en cuivre (CUP1) pour une expression contrôlée de haut niveau. La protéine recombinante exprimée sera localisée dans le cytoplasme.
- Expression de haut niveau dans la levure avec un nombre de copies élevé
- Favorise le repliement correct des protéines et la production de protéines solubles : les corps d’inclusion se forment rarement
- Expression étroitement régulée due au promoteur CUP1 inductible par Cu++
- Gène de résistance à l’ampicilline et marqueurs Leu2-d et URA3 dans chaque vecteur
- Marqueur d’auxotrophie Leu2-d pour la sélection afin d’augmenter le nombre de copies plasmidiques pendant l’expression
- Marqueur d’auxotrophie URA3 pour la sélection après transformation
Système StarGate™
IBA a mis au point StarGate pour fournir un processus de clonage simple, rapide et très efficace pour les gènes d’intérêt (GOI) à utiliser dans l’expression fonctionnelle, la purification, la détection, l’immobilisation ou la séparation des protéines recombinantes :
- Modification supplémentaire minimale du gène en raison de sites combinatoires courts
- Efficacité inhérente du clonage à haut niveau due à une réaction dirigée (aucun équilibre)
- Les GOI sont clonés pour obtenir un vecteur donneur ; 2 gènes minimum peuvent être combinés à l’aide du clonage de fusion
- Les gènes sont ensuite transférés dans des vecteurs accepteurs qui offrent un environnement génétique optimal
- Le vecteur d’expression final, le vecteur de destination, est alors placé dans l’hôte correspondant
Spécification
Spécification
| Format | Liquide |
| À utiliser avec (équipement) | Système StarGate™, cellules hôtes de levures |
| Agent d’induction | Sulfate de cuivre |
| Marqueur génétique | leu2-d et URA3 |
| pH | 8 |
| Accélérateur | CUP1 |
| Type de produit | Acceptor Vector for yeast expression |
| Tampon de stockage | Tampon TE de 20 μl : 10 mm de Tris-HCl, 1 mm d’EDTA / 5 μg |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme |
| Marqueur de protéine | 6xHistidine-tag pour extrémité C-terminale |
| Afficher plus |