Learn More
IBA Solutions For Life Science Vecteur de fusion en amont pNFUSE-IBA StarGate™
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsDescription
StarGate™ offre une procédure de clonage simple pour le sous-clonage rapide et hautement efficace d’un gène d’intérêt arbitraire (GOI) à utiliser dans l’expression fonctionnelle, la purification, la détection et l’immobilisation ou la séparation des protéines recombinantes.
- Modification supplémentaire minimale du gène en raison de sites combinatoires courts
- Efficacité inhérente du clonage à haut niveau due à une réaction dirigée (aucun équilibre)
- Les gènes sont clonés dans un vecteur donneur, puis transférés en parallèle dans des vecteurs accepteurs qui fournissent différents environnements génétiques
- Connectez facilement deux gènes ou plus clonés dans des vecteurs de donneur distincts à l’aide de vecteurs de fusion assemblés à l’aide d’une réaction à un tube
- Le GOI à positionner en amont est transféré dans un dérivé pNFUSE-IBA, spécifiant la région intergénique (IR) :
- IRES11 : Fournit un site d’entrée ribosomique interne (IRES) à partir du virus de l’encéphalomyocardite pour une traduction indépendante distincte du cistron en aval dans les cellules de mammifères
- SD11 : L’IR comprend une séquence Shine Dalgarno (SD) pour la traduction du cistron en aval à un niveau comparable à celui du cistron en amont dans les cellules bactériennes
- LINK11 : Les gènes d’intérêt sont fusionnés par une séquence codant le liant de l’acide aminé 10 GlySerGlyGlyGlySerGlyGlyGlySer
- LINK12 : Les gènes d’intérêt sont fusionnés par une séquence codant le liant de l’acide aminé 15 GlySerGlyGlySerGlyGlyGlyGlySerGlyGlyGlyGlySer
- Les GOI à positionner en aval sont transférés dans un vecteur pCFUSE-IBA11 (identique, indépendamment de l’IR)
Spécification
Spécification
| Format | Solution, liquid |
| À utiliser avec (équipement) | Stargate™ system derivatives |
| Description | Resistance: ampicillin |
| Comprend | IR: Includes a Shine Dalgarno (SD) sequence |
| pH | 8 |
| Type de produit | Fusion Vector |
| Tampon de stockage | 20μL TE buffer: 10mM Tris-HCl, 1mM EDTA per 5μL pCFUSE-IBA11 |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme |
| Concentration | 250 ng/μl |
| Quantité | 5 μg |
| Afficher plus |