Learn More
IBA Solutions For Life Science Vecteur de fusion en amont pNFUSE-IBA StarGate™
Code produit 15693718 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Vecteur:
pNFUSE-IBA avec IRES11
pNFUSE-IBA avec LINK11
pNFUSE-IBA avec LINK12
pNFUSE-IBA avec SD11
Conditionnement:
5µg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vecteur unitSize
15693718 pNFUSE-IBA avec IRES11 5µg
15603728 pNFUSE-IBA avec SD11 5µg
15613728 pNFUSE-IBA avec LINK11 5µg
15623728 pNFUSE-IBA avec LINK12 5µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15693718 Fournisseur IBA Solutions For Life Science Code fournisseur 51631001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour le positionnement en amont d’un gène d’intérêt inséré dans le vecteur donneur de fusion final lors de la liaison de deux gènes clonés minimum dans des vecteurs de donneur distincts à l’aide du système de clonage par transfert StarGate™.
StarGate™ offre une procédure de clonage simple pour le sous-clonage rapide et hautement efficace d’un gène d’intérêt arbitraire (GOI) à utiliser dans l’expression fonctionnelle, la purification, la détection et l’immobilisation ou la séparation des protéines recombinantes.
  • Modification supplémentaire minimale du gène en raison de sites combinatoires courts
  • Efficacité inhérente du clonage à haut niveau due à une réaction dirigée (aucun équilibre)
  • Les gènes sont clonés dans un vecteur donneur, puis transférés en parallèle dans des vecteurs accepteurs qui fournissent différents environnements génétiques
  • Connectez facilement deux gènes ou plus clonés dans des vecteurs de donneur distincts à l’aide de vecteurs de fusion assemblés à l’aide d’une réaction à un tube
    • Le GOI à positionner en amont est transféré dans un dérivé pNFUSE-IBA, spécifiant la région intergénique (IR) :
      • IRES11 : Fournit un site d’entrée ribosomique interne (IRES) à partir du virus de l’encéphalomyocardite pour une traduction indépendante distincte du cistron en aval dans les cellules de mammifères
      • SD11 : L’IR comprend une séquence Shine Dalgarno (SD) pour la traduction du cistron en aval à un niveau comparable à celui du cistron en amont dans les cellules bactériennes
      • LINK11 : Les gènes d’intérêt sont fusionnés par une séquence codant le liant de l’acide aminé 10 GlySerGlyGlyGlySerGlyGlyGlySer
      • LINK12 : Les gènes d’intérêt sont fusionnés par une séquence codant le liant de l’acide aminé 15 GlySerGlyGlySerGlyGlyGlyGlySerGlyGlyGlyGlySer
    • Les GOI à positionner en aval sont transférés dans un vecteur pCFUSE-IBA11 (identique, indépendamment de l’IR)
Spécification
Format Solution, liquid
À utiliser avec (équipement) Stargate™ system derivatives
Description Resistance: ampicillin
Comprend IR: Internal ribosomal entry site (IRES) from encephalomyocarditis virus
pH 8
Type de produit Fusion Vector
Tampon de stockage 20μL TE buffer: 10mM Tris-HCl, 1mM EDTA per 5μL pCFUSE-IBA11
Contenu et stockage 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme
Concentration 250 ng/μl
Quantité 5 μg
Vecteur pNFUSE-IBA avec IRES11
Couleur Clear
À utiliser avec (application) Upstream positioning, fusing cloned genes of interest