Learn More
Unity Lab Services™ Service de mise en service (cryogénèse à l'azote liquide, congélateurs de conservation d'échantillons)
Code produit 17809602
Modifier l'affichage
Click to view available options
Durée:
1 jour
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Durée Conditionnement
17809602 1 jour 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
L’assemblage, la configuration et le démarrage conformément au manuel de l’utilisateur sont une condition requise pour maintenir la garantie.
Code produit 17809602 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur STARTCRYO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.00€
    539.00€ / 1 pièces
    Économisez 76.00€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
L’assemblage, la configuration et le démarrage conformément au manuel de l’utilisateur sont une condition requise pour maintenir la garantie.
Service de mise en service de nouveaux équipements pour la cryogénisation à l'azote liquide et les congélateurs de conservation d'échantillons - Cryoextra, CryoPlus , Cryométré; Nécessite un assemblage final et une préparation du site avant ce service
  • L'appareil doit être déballé et installé sur son lieu d'utilisation par le client avant l'arrivée du technicien ; exclut le montage principal (empilage des incubateurs et agitateurs à CO2 lourds , montage des supports d'enceintes de biosécurité et positionnement de l'enceinte sur les supports).
  • Comprend la certification des enceintes de biosécurité pour NSF 49 aux États-Unis et EN12469 en Europe ; au Royaume-Uni, un test KI approprié (BSCKI15S ou BSCKI18L) doit être ajouté.
  • Le client doit s'assurer que le site est correctement préparé à l'avance, y compris les sources d'approvisionnement et les raccordements.
  • Comprend les frais de déplacement et de main-d'œuvre, sauf en cas de déplacements importants.
  • Tous les travaux supplémentaires, tels que les temps d'attente ou les travaux correctifs, seront facturés en sus, conformément à notre grille tarifaire en vigueur.
Thermo Fisher Scientific À son arrivée, le technicien effectuera les tâches suivantes, en fonction de l'équipement spécifique :
  • Vérifiez que l'équipement a été manipulé et assemblé conformément au manuel d'utilisation.
  • Vérifiez que les dégagements nécessaires sont respectés par rapport aux obstacles, murs, autres équipements, portes, fenêtres, bouches d'aération et sources de lumière, de chaleur ou de courant d'air excessifs.
  • Stabiliser, équilibrer, ancrer et connecter aux supports muraux préinstallés (à l'exclusion des ancrages sismiques) à l'aide de la quincaillerie appropriée.
  • Mettez à la terre et connectez-vous à l'alimentation électrique appropriée et aux autres équipements via les connexions adéquates.
  • Raccordez les conduites aux sources de gaz inflammables et sous pression, aux réservoirs et à l'eau, à l'aide des raccords, conduites, tubes et autres accessoires appropriés.
  • Suivez les instructions du manuel d'utilisation du fabricant.
  • Raccordez les dispositifs de sécurité installés en usine tels que les alarmes et les systèmes de secours.
  • Vérifiez que le clavier, les commandes, le menu de service et l'interface utilisateur fonctionnent.
  • Configuration des profils d'exploitation utilisateur
  • Expliquer les exigences et les procédures de fonctionnement, d'entretien et de nettoyage
  • Expliquez les options de garantie et de plan de service.
  • Examinez les options d'achat pour l'entretien préventif annuel et planifiez-le en conséquence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Congélateurs cryogéniques LN2, congélateurs de conservation des échantillons
Durée 1 jour
Type de produit Service
Service Offering Service de démarrage
Le nouveau matériel doit être entièrement assemblé en position de fonctionnement, prêt à être activé avant le service de démarrage.