Learn More
Elma™ Kit de démarrage
Description
- Contient : 3 exemplaires de chaque Elma Broche (0741 et 0772), 2 de chaque Elma Broche (0509, 0158, 0767, 0613 et 0614, 0021R et 0001R), 2 de chaque support en silicone pour peigne latéral et peigne inférieur
- Acier inoxydable avec poignées en plastique (10 à 120 et 180 à 300) ou Rilsan revêtement (150)
- Poignées ergonomiques
- Autoclavable
- Trous de baïonnette sur le dessous pour le montage de supports (par exemple Elma Épingle, support en silicone, peigne inférieur)
- Ouvertures carrées dans les parois latérales pour le montage de supports en silicone
Spécification
Spécification
| Type de produit | Système de panier Modulaire |
| À utiliser avec (équipement) | Fisherbrand Seleccionar, Fisherbrand FÁCIL, Elmasonic PAG, Elmasonic Seleccionar, Elmasonic FÁCIL |