Learn More
Gibco™ Starter Pak No. 1
Code produit 16259831 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 par unité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16259831 1 par unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16259831 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 215366
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.00€
    295.00€ / 1 pièces
    Économisez 44.00€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Comprend une combinaison de peptones à base de levure et de soja.
  • Trois des produits de ce kit ont été ultra-filtrés pour réduire les niveaux d’endotoxines
  • Les produits à base de levure apportent un mélange de peptides, d’acides aminés, de glucides (simples et complexes), de nucléosides et de vitamines à tous types de formulations de milieu
  • Le kit de démarrage n° 1 fournit des échantillons de ces peptones, 100-g, non conformes aux BPF, conditionnés de façon pratique et adaptés à une utilisation dans des applications pour la santé humaine et animale et contient :
    • TC levure UF Difco et TC levure Bacto—ces peptones sont idéales pour les applications à base de CHO d’anticorps monoclonaux biothérapeutiques et de protéines recombinantes
    • Extrait de levure Difco UF et Extrait de levure Bacto, technique—ces peptones favorisent la croissance optimale de nombreuses espèces microbiennes pour de nombreux vaccins dans la santé humaine et animale
    • Supplément de phytone Difco, UF—ce produit de digestion enzymatique du soja est une excellente source nutritive de glucides qui est utilisée dans la culture de cellules de mammifères. Cette peptone fonctionne bien seule et lorsqu’elle est mélangée à des peptones à base de levure
  • Nos kits de démarrage fournissent des échantillons conditionnés de façon pratique des peptones les plus couramment utilisées dans la culture de cellules de mammifères et les procédés de bioproduction de fermentation microbienne. Les kits de démarrage sont adaptés à des applications spécifiques, notamment la production d’anticorps monoclonaux, de protéines recombinantes et de vaccins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C  Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Type de culture Microbien
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture déshydratés
À utiliser avec (application) Applications pour la santé humaine et animale
Quantité 1 par unité
Source Sans composants d’origine animale, levure et soja