Learn More
Gibco™ Starter Pak No. 2
Code produit 16269831 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 par unité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16269831 1 par unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16269831 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 215367
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    394.00€
    343.00€ / 1 pièces
    Économisez 51.00€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Contiennent une variété de peptones de composants d’origine animale et autres qui offrent de nombreux nutriments essentiels nécessaires à la production de vaccins humains et animaux.
  • Fournit des échantillons de ces peptones, 100-g, non conformes aux BPF, conditionnés de façon pratique, qui conviennent le mieux à la production de vaccins et contient :
    • Extrait de levure Bacto—cette levure contient les niveaux les plus élevés de glucides de nos produits à base de levure et fonctionne bien dans de nombreux vaccins pour la santé humaine et animale
    • Phytone Peptone, Soytone Difco —toutes les deux produits de digestion enzymatique du soja, ces peptones constituent également une source nutritive de glucides. Ces produits fonctionnent bien dans les procédés de fermentation microbienne ainsi que dans les procédés de culture de cellules de mammifères telles que CHO. Il a été démontré que le mélange de ces peptones de soja avec des peptones de levure procure un bénéfice supplémentaire aux cultures.
    • Protéose peptone n° 2 Bacto et Protéose peptone n° 3 Bacto—ces produits de digestion enzymatique de protéines de porc fournissent des éléments nutritifs aux microorganismes exigeants. La protéose peptone n° 3 Bacto peut remplacer le sérum dans de nombreuses applications et contribue à augmenter la production d’anticorps monoclonaux et de protéines recombinantes dans les cellules CHO.
    • Acides casaminés Bacto—ce complément affiche une faible teneur en sel et en fer, ce qui en fait un excellent complément pour les formulations de milieux nécessitant des quantités minimales d’azote
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C  Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture déshydratés
À utiliser avec (application) Vaccins humains et animaux
Quantité 1 par unité
Source Composants d’origine animale et autres